Learn More
4-Hexen-3-ona, 98 %, trans-isómero >95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307299 10 g 10 g
11317299 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27445.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2497-21-4 | C6H10O | 98.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2497-21-4
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.15
Número MDL MFCD00010631
Clave InChI FEWIGMWODIRUJM-HYXAFXHYSA-N
Sinónimo 4-hexen-3-one, 2-hexen-4-one, 2-hexene-4-one, e-hex-4-en-3-one, 4-hexene-3-one, fema no. 3352, e-4-hexen-3-one, 4-hexen-3-one, predominantly trans, e-ch3ch=chc =o c2h5, trans-4-hexen-3-one
PubChem CID 5365811
Nombre IUPAC (4Z)-hex-4-en-3-ona
SMILES CCC(=O)\C=C/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hexen-3-one
Densidad 0.858
Punto de ebullición 135°C to 137°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Olor Characteristic
Notas del porcentaje del ensayo trans-isómero, >95 %
Índice de refracción 1.44
Cantidad 10 g
Número UN UN1224
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 98%