Learn More
4-Hexen-1-ol, 97 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11954621 5 g 5 g
11964621 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11954621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217950050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 928-92-7 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-92-7
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00009713
Clave InChI VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo 4-hexen-1-ol, e-4-hexen-1-ol, e-hex-4-en-1-ol, trans-4-hexen-1-ol, 4-hexen-1-ol, 4e, 4-hexen-1-ol, e, trans-4-hexenol, unii-zhb2532c2h, 4-hexen-1-ol, predominantly trans
PubChem CID 641248
SMILES C\C=C\CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hexen-1-ol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 159.0°C to 160.0°C
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=CH(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4394
Cantidad 5 g
Beilstein 01,III,1929
Gravedad específica 0.85
Nombre IUPAC (4E)-hex-4-en-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4-Hexen-1-ol, predominantly trans