Learn More
4-heptilfenol, TRC
Código de producto. 30393572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393572 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30393572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2858131G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Heptylphenol
CAS 1987-50-4
Fórmula molecular C13 H20 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenol, 4-heptyl-, Phenol, p-heptyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Heptylphenol, 4-n-Heptylphenol, p-Heptylphenol, p-Hydroxy-n-heptylbenzene, p-Hydroxyheptylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c1-2-3-4-5-6-7-12-8-10-13(14)11-9-12/h8-11,14H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-heptilfenol
Peso molecular (g/mol) 192.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1514