Learn More
4-Heptanona, TRC
Código de producto. 30405440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405440 10 g 10 g
30395539 5 g -
30400626 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH25283010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-19-3
Fórmula molecular C7 H14 O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Sinónimo Heptan-4-one, Butyl propyl ketone
Nombre IUPAC heptan-4-ona
SMILES CCCC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Heptanone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1045