Learn More
4-Heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13478368 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
5 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13478368 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10785021 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10264810 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13478368 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146550025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-19-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-19-3
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00009403
Clave InChI HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
PubChem CID 31246
Nombre IUPAC heptan-4-ona
SMILES CCCC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Heptanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -33.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 145.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2COCH2CH2CH3
Índice de refracción 1.4060 to 1.4080
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,699
Índice Merck 15,3386
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 4.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 0.73 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Heptanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.