Learn More
4-Heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364719 100 mL 100 ml
11424737 250 mL 250 ml
11414737 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21222.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-19-3 | C7H14O | 114.188 g/mol
4-Heptanone is used as a solvent for nitrocellulose as well as in organic synthesis. It is involved in the preparation of flavorings. It is used as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients. Further, it is used in paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-heptanona se utiliza como disolvente para la nitrocelulosa, así como en la síntesis orgánica. Participa en la preparación de aromas. Se utiliza como intermediario en la síntesis de ingredientes farmacéuticos activos. Además, se utiliza en pinturas y recubrimientos.
Solubilidad
Miscible con alcohol, ligroina y éter. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-19-3
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.188
Número MDL MFCD00009403
Clave InChI HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
PubChem CID 31246
Nombre IUPAC heptan-4-ona
SMILES CCCC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Heptanone
Punto de fusión -33°C
Densidad 0.818
Punto de ebullición 143°C to 144°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Índice de refracción 1.407
Cantidad 100 mL
Número UN UN2710
Beilstein 1699049
Índice Merck 14,3345
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ligroin and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%