Learn More
4-Heptanol, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10716201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10716201 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
1 options
Código de producto. 10716201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149850050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Heptanol
Nombre de nota 93%
CAS 589-55-9
% mín. CAS 91.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -41.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H16O
Fórmula lineal CH3(CH2)2CH(OH)C3H7
Índice de refracción 1.4175 to 1.4215
Número MDL MFCD00021934
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.81
Sinónimo 4-heptanol, dipropylcarbinol, unii-yg7b8091bp, di-n-propylcarbinol, heptanol-4, 4-heptyl alcohol, n-heptan-4-ol, acmc-209m8k, yvbculsizwmtfy-uhfffaoysa, ch3 ch2 2choh ch2 2ch3
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Clave InChI YVBCULSIZWMTFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(CCC)O
Nombre IUPAC heptan-4-ol
Peso molecular (g/mol) 116.2
PubChem CID 11513
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Heptanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.