Learn More
Ácido 4-Guanidinobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Guanidinobutanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N3O2/c6-5(7)8-3-1-2-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)(H4,6,7,8) |
| Cantidad | 500 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0851 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |