Learn More
4-Guanidinobutanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16435576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16435576 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16435576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113286
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress 4-Guanidinobutanoic acid is a normal metabolite present in low concentrations.
4-Guanidinobutanoic acid is a normal metabolite present in low concentrations.
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Guanidinobutanoic acid
Forma física Powder
CAS 463-00-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H11N3O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (172.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCNC(N)=N
Peso molecular (g/mol) 145.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.