Learn More
Metanosulfonato de ácido 4-Guanidinobenzoico, TRC
Código de producto. 30405522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405522 100 mg
30397394 500 mg
30405029 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG368878100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148720-07-4
Fórmula molecular C8H9N3O2 . CH4O3S
Peso molecular (g/mol) 275.28
Sinónimo 4-Guanidinobenzoate Methanesulfonate
Nombre IUPAC ácido 4-carbamidamidibenzoico; Ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Guanidinobenzoic Acid Methanesulfonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3O2.CH4O3S/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;1-5(2,3)4/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0576