Learn More
Sal clorhídrica de ácido 4-Guanidinobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride Salt |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O2.ClH/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0462 |