Learn More
Clorhidrato de ácido 4-guanidinobenzoico, 99 %
Código de producto. 15456858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456858 5 g 5 g
15446858 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60392.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42823-46-1
Fórmula molecular C8H10ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 215.637
Número MDL MFCD00040587
Clave InChI YETFLAUJROGBMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-guanidinobenzoic acid hydrochloride, n-4-carboxyphenyl guanidine hydrochloride, 4-guanidinobenzoic acid hcl, 4-guanidino benzoic acid hydrochloride, 4-amidinoamino benzoic acid, chloride, pubchem14981, pubchem14993, acmc-1an3m, ksc494a0j, 4-guanidino-benzoic acid-hcl salt
PubChem CID 3084875
Nombre IUPAC ácido 4-(diaminometilideneamino)benzoico;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N=C(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Guanidinobenzoic acid hydrochloride
Punto de fusión 285°C (decomposition)
Fórmula lineal H2NC(=NH)NHC6H4CO2H·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 3718032
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.64
Porcentaje de pureza 99%