Learn More
Ácido 4-Guanidinobenzoico-Cloruro D4, TRC
Código de producto. 30406146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406146 25 mg 25 miligramos
30389628 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30406146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG82130225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1203588-99-1
Fórmula molecular C8H5D4N3O2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 219.66
Sinónimo 4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoic Acid Hydrochloride-D4, p-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride-D4
Nombre IUPAC 4-guanidinobenzoico-2,3,5,6-d4 ácido clorhidrato
SMILES [2H]C1=C(C(O)=O)C([2H])=C([2H])C(NC(N)=N)=C1[2H].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Guanidinobenzoic Acid-D4 Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3O2.ClH/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/i1D,2D,3D,4D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.55