Learn More
4-formilpirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Formylpyrazole |
| CAS | 35344-95-7 |
| Fórmula molecular | C4 H4 N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Pyrazolecarboxaldehyde, 1H-Pyrazole-4-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-1-5-6-2-4/h1-3H,(H,5,6) |
| SMILES | O=Cc1cn[nH]c1 |
| Nombre IUPAC | 1H-pirazol-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 96.087 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.032 |