Learn More
Ácido 4-formilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10467301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467301 1 g Frasco de vidrio 1 g
10663563 5 g Frasco de vidrio 5 g
10369273 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10467301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359380010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87199-17-5 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87199-17-5
Fórmula molecular C7H7BO3
Peso molecular (g/mol) 149.94
Número MDL MFCD00151823
Clave InChI VXWBQOJISHAKKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-formylphenyl boronic acid, 4-formylbenzeneboronic acid, 4-boronobenzaldehyde, boronic acid, 4-formylphenyl, boronic acid, b-4-formylphenyl, p-formylphenylboronic acid, 4-dihydroxyboryl benzaldehyde, 4-dihydroxyboranyl benzaldehyde, 4-benzaldehyde boronic acid, 4-formyl-phenylboronic acid
PubChem CID 591073
Nombre IUPAC ácido (4-formilfenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylphenylboronic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 256°C to 257°C
Color Incoloro a naranja amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido