Learn More
4-Formilfenilo beta-D-alopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427339 5 g 5 g
15417339 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66102.06
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used in the treatment of ischemic cardiovascular and cerebrovascular diseases. Also used in Chinese medicine in the treatment of headache and insomnia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua caliente. Ligeramente soluble en agua, etanol o carbinol. Insoluble en éter o cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80154-34-3
Fórmula molecular C13H16O7
Peso molecular (g/mol) 284.264
Número MDL MFCD00210992
Clave InChI OLZAGZCCJJBKNZ-SYLRKERUSA-N
Sinónimo helicide, helicid, hilicidum, 4-formylphenyl beta-d-allopyranoside, 4-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy benzaldehyde, 4-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy benzaldehyde, 4-formylphenyl ss-d-allopyranoside, 4-beta-d-allopyranosyloxy benzaldehyde, 4-formylphenyl b-d-allopyranoside
PubChem CID 12896796
Nombre IUPAC 4-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylphenyl beta-D-allopyranoside
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in hot water. Slightly soluble in water,ethanol or carbinol. Insoluble in aether or chloroform.
Rotación óptica −105° (c=0.8 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo