Learn More
4-Formylphenoxyacetic Acid 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10641663 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10641663 5 g Glass bottle 5 g
10045760 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10641663 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410780050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 22042-71-3
Fórmula molecular C9H7O4
Peso molecular (g/mol) 179.15
Número MDL MFCD00016613
Clave InChI OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
PubChem CID 89177
Nombre IUPAC 2-(4-formylphenoxy)acetate
SMILES [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylphenoxyacetic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder