Learn More
Ácido 4-formilfenoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441708 10 g 10 g
11451708 50 g 50 g
11461708 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13960.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22042-71-3 | C9H7O4 | 179.15 g/mol
4-Formylphenoxyacetic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-formilfenoxiacético se utiliza como intermediario en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente casi transparente.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22042-71-3
Fórmula molecular C9H7O4
Peso molecular (g/mol) 179.15
Número MDL MFCD00016613
Clave InChI OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
PubChem CID 89177
Nombre IUPAC ácido 2-(4-formilfenoxi)acético
SMILES [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylphenoxyacetic acid
Punto de fusión 193°C to 198°C
Cantidad 10 g
Beilstein 779885
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot methanol within almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%