Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-formilnaftaleno-1-borónico, 95 %
Código de producto. 15439907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439907 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15439907 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H53143.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylnaphthalene-1-boronic acid
CAS 332398-52-4
Punto de fusión 230°C
Fórmula molecular C11H9BO3
Número MDL MFCD01632205
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-formylnaphthalen-1-yl boronic acid, 4-formylnaphthalene-1-boronic acid, 4-formyl-1-naphthalene boronic acid, boronic acid, 4-formyl-1-naphthalenyl, boronic acid, b-4-formyl-1-naphthalenyl, acmc-209hzm, 4-formyl-1-naphthylboronic acid, 4-formyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-formyl-1-naphtalene boronic acid, 4-formyl-1-naphthalenyl boronic acid
Clave InChI KBHGTTWVFRLPRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=O)C=C1
Nombre IUPAC ácido (4-formylnaftalen-1-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 200.00
PubChem CID 2773424
Formula Weight (peso de la fórmula) 200
Porcentaje de pureza 95%