Learn More
4-Formilmorfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430927 100 g 100 g
11440927 500 g 500 g
11450927 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23315.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4394-85-8 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
4-Formylmorpholine is widely used as a solvent and extracting agent for aromatics. It is used as a scrubbing agent for acidic gases. It is employed in the preparation of adenine hydrochloride labeled with 14C, 4-(trifluoromethyl)morpholine, 3-alkyl-2-chloro-5,6-dihydrobenzaldehyde and terphenyl dialdehyde. It plays an important role in the desulfurization of natural gas, synthetic gas, flue gas and gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-formilmorfolina se utiliza ampliamente como disolvente y agente de extracción de aromáticos. Se usa como agente de depuración de gases ácidos. Se emplea en la preparación de clorhidrato de adenina marcado con 14C, 4-(trifluorometil)morfolina, 3-alquil-2-cloro-5,6-dihidrobenzaldehído y dialdehído de terfenilo. Desempeña una importante función en la desulfuración del gas natural, el gas sintético, el gas de combustión y la gasolina.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4394-85-8
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD00006170
Clave InChI LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin
PubChem CID 20417
ChEBI CHEBI:43989
Nombre IUPAC morfolina-4-carbaldehído
SMILES C1COCCN1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylmorpholine
Punto de fusión 20°C to 23°C
Densidad 1.15
pH 10
Punto de ebullición 239°C to 241°C
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 100 g
Beilstein 110293
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 99%