Learn More
4-formilestrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Formylestrone |
| CAS | 13879-56-6 |
| Fórmula molecular | C19H22O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-17-oxoestra-1,3,5(10)-triene-4-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22O3/c1-19-9-8-13-11-4-6-17(21)15(10-20)12(11)2-3-14(13)16(19)5-7-18(19)22/h4,6,10,13-14,16,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t13-,14-,16+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@]([C@]3([C@@](C=4C(CC3)=C(C=O)C(O)=CC4)(CC1)[H])[H])(CCC2=O)[H] |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-17-oxo-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 298.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.16 |