Learn More
4-formilestrona, TRC
Código de producto. 30401125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30401125 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30401125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70010510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Formylestrone
CAS 13879-56-6
Fórmula molecular C19H22O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Hydroxy-17-oxoestra-1,3,5(10)-triene-4-carboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O3/c1-19-9-8-13-11-4-6-17(21)15(10-20)12(11)2-3-14(13)16(19)5-7-18(19)22/h4,6,10,13-14,16,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t13-,14-,16+,19+/m1/s1
SMILES C[C@@]12[C@]([C@]3([C@@](C=4C(CC3)=C(C=O)C(O)=CC4)(CC1)[H])[H])(CCC2=O)[H]
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-17-oxo-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 298.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.16
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.