Learn More
Ácido 4-formilcinámico, 98 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259443 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259443 25 g Frasco de vidrio 25 g
10012390 1 g Frasco de vidrio 1 g
10012400 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10259443 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23359-08-2 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23359-08-2
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.17
Número MDL MFCD00006955
Clave InChI LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 4-formylcinnamic acid, 3-4-formylphenyl acrylic acid, p-formylcinnamic acid, e-3-4-formylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 4-2-carboxyvinyl benzaldehyde, p-formylcinnamicacid, 3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-formylphenyl acrylic acid, pubchem8244
PubChem CID 5357280
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-formilfenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylcinnamic acid
Nombre de nota Predominantly trans
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 250°C to 255°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCOC6H4CH=CHCO2H
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Formylcinnamic acid, predominantly trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.