Learn More
Éster metílico del ácido 4-formilbenzoico, TRC
Código de producto. 30407098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407098 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30407098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6974105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 1571-08-0
Fórmula molecular C9H8O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Terephthalaldehydic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, 4-Carbomethoxybenzaldehyde, 4-Carboxybenzaldehyde Methyl Ester, 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-formylbenzoate, Methyl Benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl p-Formylbenzoate, Methyl Terephthalaldehydate, NSC 28459, Para(methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-Carbomethoxybenzaldehyde, p-Formylbenzoic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC metil 4-formilbenzoato
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473