Learn More
Ácido 4-formilbencenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Formylbenzenesulfonic Acid |
| CAS | 5363-54-2 |
| Fórmula molecular | C7 H6 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Formylbenzenesulfonic Acid, Benzaldehyde-4-sulfonic Acid, p-Formylbenzenesulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O4S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-5H,(H,9,10,11) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-formilbencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.999 |