Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-formilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481289 25 g 25 g
15461289 1 g 1 g
15471289 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64192.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 128376-64-7 | C13H17BO3 | 232.09 g/mol
A boronic acid benzaldehyde compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un compuesto de bencaldehído de ácido bórico utilizando en la investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128376-64-7
Fórmula molecular C13H17BO3
Peso molecular (g/mol) 232.09
Número MDL MFCD04972375
Clave InChI DMBMXJJGPXADPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 4-formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-formylbenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-formylphenylboronic acid pinacolate, 4-formylphenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, benzaldehyde, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-formylphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
PubChem CID 2769536
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzaldehído
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 54°C to 59°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 7704448
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino