Learn More
4-formilaminoantipirina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324530 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324530 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13924000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylaminophenazone
CAS 1672-58-8
Nombres de analitos o componentes 4-Formylaminophenazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N3 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metamizole Sodium Monohydrate Imp. A (EP), Metamizole Imp. A (EP), Formamide, N-antipyrinyl- (6CI,7CI,8CI), N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)formamide, 4-(Formylamino)antipyrine, 4-Formamidoantipyrine, N-Antipyrinylformamide, NSC 60565, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity A, Metamizole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16)
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)NC=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)formamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 231.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1008 g/mol