Learn More
4-Formilamino Antipirina, TRC
Código de producto. 30011391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011391 250 mg 250 miligramos
30010092 10 mg 10 miligramos
17930735 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF695000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1672-58-8
Fórmula molecular C12 H13 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 231.25
Sinónimo Formamide, N-antipyrinyl- (6CI,7CI,8CI), N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)formamide, 4-(Formylamino)antipyrine, 4-Formamidoantipyrine, N-Antipyrinylformamide, NSC 60565
Nombre IUPAC N-(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)formamida
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)NC=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formylaminophenazone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1008
Porcentaje de pureza >95%