Learn More
4-formilamino-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona (4-formilaminofenazona), Mikromol™
Descripción
4-Formilamino-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona (4-Formilaminofenazona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Formylaminophenazone |
| CAS | 1672-58-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Formylaminophenazone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H13 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Metamizole Sodium Monohydrate Imp. A (EP), Metamizole Imp. A (EP), Formamide, N-antipyrinyl- (6CI,7CI,8CI), N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)formamide, 4-(Formylamino)antipyrine, 4-Formamidoantipyrine, N-Antipyrinylformamide, NSC 60565, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity A, Metamizole Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16) |
| SMILES | CN1N(C(=O)C(=C1C)NC=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)formamida |
| Mostrar más |