Learn More
4-formil-n-isopropilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Formyl-n-isopropylbenzamide |
| CAS | 13255-50-0 |
| Fórmula molecular | C11H13NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzamide, 4-formyl-N-(1-methylethyl)-, Terephthalaldehydamide, N-isopropyl- (8CI), 4-Formyl-N-(1-methylethyl)benzamide, 4-Formyl-N-isopropylbenzamide, N-Isopropyl-4-formylbenzamide, N-Isopropyl-p-formylbenzamide, N-Isopropylterephthalaldehydamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO2/c1-8(2)12-11(14)10-5-3-9(7-13)4-6-10/h3-8H,1-2H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC(C)NC(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-formil-N-propan-2-ilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0946 |