Learn More
4-formil-N-isopropilbenzamida, Mikromol™
Descripción
4-Formil-N-isopropilbenzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Formyl-n-isopropylbenzamide |
| CAS | 13255-50-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Formyl-n-isopropylbenzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11H13NO2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-Isopropyl-4-formylbenzamide, N-Isopropyl-p-formylbenzamide, N-Isopropylterephthalaldehydamide, 4-Formyl-N-(1-methylethyl)benzamide |
| SMILES | CC(C)NC(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Cantidad | 25 mg |