Learn More
4-formil antipirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Formyl Antipyrine |
| CAS | 950-81-2 |
| Fórmula molecular | C12H12N2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, Antipyraldehyde, 2,3-Dimethyl-4-formyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carboxaldehyde, 4-Antipyrinecarboxaldehyde, 4-Formyl-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Formyl-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazoline-5-one, NSC 60408 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-9-11(8-15)12(16)14(13(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | CN1N(C(=O)C(=C1C)C=O)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 216.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0899 |