Learn More
(4-Formil-5-hidroxi-6-metilpiridina-3-il) Hidrógeno de Fosfato de Metilo, TRC
Código de producto. 30010784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010784 10 g 10 g
30003237 5 g 5 g
17998384 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70052310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41468-25-1
Fórmula molecular C8 H10 N O6 P . H2 O
Peso molecular (g/mol) 265.16
Sinónimo 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, hydrate (1:1), 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, monohydrate (9CI), MC 1, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
Nombre IUPAC (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato; hidrato
SMILES O.Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0351
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.