Learn More
(4-Formil-5-hidroxi-6-metilpiridina-3-il) Hidrógeno de Fosfato de Metilo, TRC
Código de producto. 30003237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003237 5 g 5 g
30010784 10 g 10 g
17998384 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7005235G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41468-25-1
Fórmula molecular C8 H10 N O6 P . H2 O
Peso molecular (g/mol) 265.16
Sinónimo 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, hydrate (1:1), 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, monohydrate (9CI), MC 1, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
Nombre IUPAC (4-formil-5-hidroxi-6-metilpiridin-3-il)metil dihidrógeno fosfato; hidrato
SMILES O.Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0351