Learn More
Ácido 4-formil-3-(trifluorometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid |
| Punto de fusión | 200°C to 202°C |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.94 |
| Porcentaje de pureza | 95% |