Learn More
(4-Formil-3-metoxifenil)ácido borónico, TRC
Código de producto. 30389431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389431 250 mg
30402276 1 g
30402386 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF754710250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 815620-00-9
Fórmula molecular C8H9BO4
Peso molecular (g/mol) 179.97
SMILES COc1cc(ccc1C=O)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0594