Learn More
4-formil-3,5-dimetil-1H-pirol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30403167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403167 10 mg -
30402657 100 mg 100 miligramos
30399121 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF67125010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17120-26-2
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.16
SMILES Cc1[nH]c(C(=O)O)c(C)c1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)5(2)9-7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582