Learn More
4-formil-2-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30396010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396010 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7009201G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Formyl-2-nitrophenol
CAS 3011-34-5
Fórmula molecular C7H5NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 138267, 3-Nitro-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 167.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219