Learn More
4-Formil-2-metilresorcinol, TRC
Código de producto. 30392620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392620 10 g
30395501 1 g
30401536 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70084510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6248-20-0
Fórmula molecular C8 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo β-Resorcylaldehyde, 3-methyl- (8CI), 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde, 2,4-Dihydroxy-m-tolualdehyde, 3-Methyl-2,4-dihydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methylresorcinol
Nombre IUPAC 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído
SMILES Cc1c(O)ccc(C=O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5-7(10)3-2-6(4-9)8(5)11/h2-4,10-11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473