Learn More
Ácido 4'-formil(1,1'-bifenil)-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-4-carboxylic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 5 g |
| Nombre IUPAC | 4'-formil-[1,1'-bifenil]-4-ácido carboxílico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.23 |
| Porcentaje de pureza | 97% |