Learn More
Ácido 4-(Fmoc-amino)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499597 250 mg 250 miligramos
15479597 1 g 1 g
15489597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52828.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 185116-43-2 | C22H17NO4 | 359.381 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185116-43-2
Fórmula molecular C22H17NO4
Peso molecular (g/mol) 359.381
Número MDL MFCD00144888
Clave InChI VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc-4-abz-oh, fmoc-paba-oh, n-fmoc-4-aminobenzoic acid, 4-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino benzoic acid, 4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, 4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino benzoic acid, ambotzfaa1645, fmoc-p-aminobenzoic acid, 4-fmoc-amino benzoic acid, chembl46378
PubChem CID 2756082
Nombre IUPAC ácido 4-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)benzoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC=C(C=C4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Fmoc-amino)benzoic acid
Cantidad 250 mg
Beilstein 7722986
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.38
Porcentaje de pureza 97%