Learn More
Ácido 4-Fmoc-3(S)-morfolincarboxílico, TRC
Código de producto. 30398542
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30398542 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30398542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF648485100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fmoc-3(S)-morpholinecarboxylic Acid
CAS 281655-37-6
Fórmula molecular C20 H19 N O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo (S)-Fmoc-3-carboxymorpholine, (S)-4-N-Fmoc-3-morpholinecarboxylic Acid, (S)-4-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl) morpholine-3-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO5/c22-19(23)18-12-25-10-9-21(18)20(24)26-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17-18H,9-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1COCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
Nombre IUPAC Ácido (3S)-4-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil)morfolina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 353.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1263