Learn More
Ácido 4-Fmoc-3(R)-morfolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fmoc-3(R)-morpholinecarboxylic Acid |
| CAS | 942153-03-9 |
| Fórmula molecular | C20H19NO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (R)-4-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)morpholine-3-carboxylic Acid, (3R)-3,4-Morpholinedicarboxylic Acid 4-(9H-fluoren-9-ylmethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19NO5/c22-19(23)18-12-25-10-9-21(18)20(24)26-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17-18H,9-12H2,(H,22,23)/t18-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H]1COCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| Peso molecular (g/mol) | 353.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.1263 |