Learn More
4-Fluorobencenosulfinic sal sódica, TRC
Código de producto. 30396472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396472 500 mg
30392243 2.5 g
30390569 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF600610500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-80-6
Fórmula molecular C6H4FNaO2S
Peso molecular (g/mol) 182.15
Sinónimo Benzenesulfinic acid, 4-fluoro-, sodium salt (1:1) (ACI), Benzenesulfinic acid, 4-fluoro-, sodium salt (9CI), Benzenesulfinic acid, p-fluoro-, sodium salt (6CI, 7CI, 8CI), 4-Fluorobenzenesulfinic acid sodium salt, NSC 131873, Sodium 4-fluorobenzenesulfinate, Sodium p-fluorobenzenesulfinate
Nombre IUPAC sodio; 4-fluorobenzenosulfinato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)c1ccc(F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Flurobenzenesulfinic acid sodium salt
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5FO2S.Na/c7-5-1-3-6(4-2-5)10(8)9;/h1-4H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9814