Learn More
4'-Fluorovalerofenona, TRC
Código de producto. 30408397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408397 1 g
30389711 250 mg
30406542 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408397 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1717101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 709-24-0
Fórmula molecular C11H13FO
Peso molecular (g/mol) 180.22
Sinónimo p-Fluorovalerophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-1-pentanone, NSC 88288
SMILES CCCCC(=O)c1ccc(F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluorovalerophenone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13FO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.095