Learn More
4-fluorotolueno-alfa-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorotoluene-alpha-D |
| CAS | 131088-90-9 |
| Fórmula molecular | C7 D H6 F |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene, 1-fluoro-4-(methyl-d)- (9 CI, ACI), 1-Fluoro-4-(methyl-d)benzene (ACI), 4-Fluorotoluene-α-d1, 4-Fluorotoluene-α-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,1H3/i1D |
| SMILES | [2 H]Cc1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(deuteriometil)-4-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 111.135 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.0595 g/mol |
| Mostrar más |