Learn More
4-fluorotiofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorothiophenol |
| CAS | 371-42-6 |
| Fórmula molecular | C6H5FS |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI), 4-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| SMILES | Fc1ccc(S)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-fluorobencenotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0096 |