Learn More
4-fluorotiofenol, TRC
Código de producto. 30400810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400810 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30400810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF48955010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorothiophenol
CAS 371-42-6
Fórmula molecular C6H5FS
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI), 4-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMILES Fc1ccc(S)cc1
Nombre IUPAC 4-fluorobencenotiol
Peso molecular (g/mol) 128.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0096