Learn More
4-fluorotiofenol, Mikromol™
Descripción
4-fluorotiofenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorothiophenol |
| CAS | 371-42-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Fluorothiophenol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6H5FS |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl Mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorothiophenol, Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| SMILES | Fc1ccc(S)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-fluorobencenotiol |
| Mostrar más |