Learn More
4-Fluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15730799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15730799 50 g Frasco de vidrio 50 g
10580591 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15730799 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119650500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-42-6
Fórmula molecular C6H5FS
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00004846
Clave InChI OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
PubChem CID 67789
Nombre IUPAC 4-fluorobencenotiol
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorothiophenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 54g/mL
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4SH
Índice de refracción 1.5480 to 1.5500
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido